Läs mer
Invitrogen™ Human Carbonic Anhydrase XII (aa 84-144) Control Fragment Recombinant Protein
Produktkod. 30198077
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
30198077 100 μL
1 options
Produktkod. 30198077 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP107912
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (74%), Rat (74%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-84921 (PA5-84921. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer O43570
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 771
Namn Human Carbonic Anhydrase XII (aa 84-144) Control Fragment
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Vanligt namn Carbonic Anhydrase XII
Gensymbol CA12
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens NKQFLLTNNGHSVKLNLPSDMHIQGLQSRYSATQLHLHWGNPNDPHGSEHTVSGQHFAAEL
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining