Läs mer
Invitrogen™ Human Carbonic Anhydrase XIII (aa 10-92) Control Fragment Recombinant Protein
Produktkod. 30203696
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
30203696 100 μL
1 options
Produktkod. 30203696 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP93943
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (94%), Rat (94%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55154 (PA5-55154. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q8N1Q1
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 377677
Namn Human Carbonic Anhydrase XIII (aa 10-92) Control Fragment
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 2310075C21Rik; Ca13; Car13; Carbonate dehydratase XIII; carbonic anhydrase 13; Carbonic anhydrase XIII; CAXIII; CA-XIII; RGD1560453
Vanligt namn Carbonic Anhydrase XIII
Gensymbol Ca13
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens EHNGPIHWKEFFPIADGDQQSPIEIKTKEVKYDSSLRPLSIKYDPSSAKIISNSGHSFNVDFDDTENKSVLRGGPLTGSYRLR
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining