Läs mer
Invitrogen™ Human Cardiomyocyte Immunocytokemi Kit
Beskrivning
Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit möjliggör optimal bildbaserad analys av två viktiga kardiomyocytmarkörer: NKX2.5 och TNNT2/cTnT. Det är det enda kitet som erbjuder överlägsen avbildning för kardiomyocyter i en låda, med en komplett uppsättning primära och sekundära antikroppar, en nukleär DNA-färgning och alla förgjorda buffertar för ett optimerat färgningsexperiment.
Med Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit kan du:
Bekräfta uttryck av viktiga kardiomyocytmarkörer med mycket specifika antikroppar
Få mer information per prov genom att mäta mer än en markör åt gången
Skapa vackra multiplexade bilder med minimal ansträngning
Spara tid och undvik cellförlust genom att eliminera onödiga tvättsteg i ditt färgningsprotokoll
Bearbeta prover med tillförsikt med hjälp av en komplett och optimerad uppsättning ICC-reagenser
Bekräfta uttrycket av viktiga hjärtmarkörer
Antikropparna som ingår i kitet har noggrant utvalda och validerade för hög prestanda i immuncytokemianalys av kardiomyocyter. Antikropparna är väl lämpade för karakterisering av kardiomyocyter genererade från pluripotenta stamceller med Gibco™PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit .
Få mer information per prov
Antikropparna i kitet har utformats för att möjliggöra specifik och samtidig bedömning av NKX2.5 och TNNT2 tillsammans med nukleär DNA-färgning för att spara tid och värdefullt prov.
Skapa vackra multiplexade bilder
Drivs av den överlägsna prestandan hos ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, möjliggör detta kit förvärv av vackra multiplexade bilder av kardiomyocytmarköruttryck med allmänt tillgängliga blå, gröna och orange/röda filteruppsättningar.
Eliminera onödiga tvättsteg
Den strömlinjeformade metoden som rekommenderas för detta kit eliminerar onödiga tvättsteg som finns i standardprotokoll för immuncytokemi, vilket sparar tid och minskar sannolikheten för cellförlust under färgningsprotokollet, särskilt när du använder täckglas eller kammarglas. De enda tvättarna som krävs är efter inkubation med primära och sekundära antikroppar.
Bearbeta prover med tillförsikt
En optimerad uppsättning förgjorda fixerings-, permeabiliserings-, blockerings- och tvättbuffertar gör att du kan fokusera på att svara på vetenskapliga frågor snarare än att lägga tid på att förbereda reagenser och bestämma kompatibilitet.
Vad du får
Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit kan lätt skalas till alla odlingsplattor, skålar eller objektglasformat med reagenser som är tillräckliga för att färga 50 prover med en 200 μL färgningsvolym. Detaljerat kitinnehåll finns nedan.
Med Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit kan du:
Bekräfta uttrycket av viktiga hjärtmarkörer
Antikropparna som ingår i kitet har noggrant utvalda och validerade för hög prestanda i immuncytokemianalys av kardiomyocyter. Antikropparna är väl lämpade för karakterisering av kardiomyocyter genererade från pluripotenta stamceller med Gibco™PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit .
Få mer information per prov
Antikropparna i kitet har utformats för att möjliggöra specifik och samtidig bedömning av NKX2.5 och TNNT2 tillsammans med nukleär DNA-färgning för att spara tid och värdefullt prov.
Skapa vackra multiplexade bilder
Drivs av den överlägsna prestandan hos ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, möjliggör detta kit förvärv av vackra multiplexade bilder av kardiomyocytmarköruttryck med allmänt tillgängliga blå, gröna och orange/röda filteruppsättningar.
Eliminera onödiga tvättsteg
Den strömlinjeformade metoden som rekommenderas för detta kit eliminerar onödiga tvättsteg som finns i standardprotokoll för immuncytokemi, vilket sparar tid och minskar sannolikheten för cellförlust under färgningsprotokollet, särskilt när du använder täckglas eller kammarglas. De enda tvättarna som krävs är efter inkubation med primära och sekundära antikroppar.
Bearbeta prover med tillförsikt
En optimerad uppsättning förgjorda fixerings-, permeabiliserings-, blockerings- och tvättbuffertar gör att du kan fokusera på att svara på vetenskapliga frågor snarare än att lägga tid på att förbereda reagenser och bestämma kompatibilitet.
Vad du får
Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit kan lätt skalas till alla odlingsplattor, skålar eller objektglasformat med reagenser som är tillräckliga för att färga 50 prover med en 200 μL färgningsvolym. Detaljerat kitinnehåll finns nedan.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | 2 Färg, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 |
| Kvantitet | 50 tester |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C till 4 °C:
Förvara vid -20 °C till RT:
|
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Produkttyp | Immuncytokemi-kit |