Läs mer
R&D Systems™ Human Casein Kinase 1 alpha (NP_001883.4) VersaClone cDNA
Produktkod. 18740198
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18740198 10 μg
1 options
Produktkod. 18740198 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3706.46 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 421.01 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Casein Kinase 1 alpha
Tillträdesnummer NP_001883.4
Gen-ID (Entrez) 1452
Gene Alias casein kinase 1, alpha 1, casein kinase I isoform alpha, CK1CKI-alpha, CSNK1A1, down-regulated in lung cancer, EC 2.7.11.1, HLCDGP1, PRO2975
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg