Läs mer
Invitrogen™ Human Caspase 8/FLICE ELISA Utrustning
Produktkod. 15511517
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15511517
Brand: Invitrogen™ BMS2024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Caspase-8
anti-human Caspase-8 polyclonal (rabbit) Detection Antibody
Anti-rabbit-IgG-HRP
Human Caspase-8 Standard lyophilized, 20.00ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
ELISA
The Human Caspase 8/FLICE ELISA kvantifierar Hu Caspase 8 i humant serum, cellysat eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Caspase 8. Metodens princip The Human Caspase 8 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Kaspas 8 (CASP8) är en medlem av familjen cystein-asparaginsyraproteas (kaspas). Sekventiell aktivering av kaspaser spelar en central roll i exekveringsfasen av cellapoptos. Kaspaser existerar som inaktiva proenzymer som består av en pro-domän, en stor proteassubenhet och en liten proteassubenhet. Aktivering av kaspaser kräver proteolytisk bearbetning vid konserverade inre asparaginsyrarester för att generera ett heterodimert enzym bestående av de stora och små subenheterna. Kaspas 8 är involverat i den programmerade celldöden som induceras av Fas och olika apoptotiska stimuli. Den N-terminala FADD-liknande dödseffektordomänen av Caspase 8 antyder att den kan interagera med Fas-interagerande protein FADD. Kaspas 8 detekterades i den olösliga fraktionen av den drabbade hjärnregionen från Huntington sjukdomspatienter men inte hos de från normala kontroller, vilket implicerade rollen i neurodegenerativa sjukdomar. Caspase 8 binder till dödseffektordomänen (DED) av FADD genom en analog DED-domän som finns i tandem i pro-formen av Caspase 8-proteinet. Aktiverat kaspas 8 aktiverar sedan andra nedströms kaspaser inklusive kaspas 9, och försätter därigenom cellen att genomgå apoptos. Dessutom reagerar Caspase 8 också med Jurkat-celler och Tonsil. Överuttryck av Caspase 8 inducerar apoptos, som kan blockeras av inhibitorer specifika för ICE-familjen. Många alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har beskrivits för Caspase 8, men inte alla varianter har fått sina fullängdssekvenser bestämda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q14790
Analysintervall 0,16 till 10,0 ng/ml
Analyskänslighet 0.10 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 841
Gensymbol ALPS2B,CAP4,Casp-8,FLICE,MACH,MCH5
Interassay CV 8.5%
Intraassay CV 6.7
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Detektionsantikropp, anti-kanin HRP-konjugat, Lysisbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Celllysat 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym MACH, FADD-homologt ICE/CED-3-liknande proteas
Mål Caspase 8
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 15 minuter