Läs mer
Invitrogen™ Human Caspase 9 ELISA Utrustning
Produktkod. 15541517
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15541517
Brand: Invitrogen™ BMS2025TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Caspase-9
Anti-human Caspase-9 polyclonal Detection Antibody (rabbit)
Anti-rabbit-IgG-HRP
Human Caspase-9 Standard lyophilized, 200ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
ELISA
The Human Caspase 9 ELISA kvantifierar Hu Caspase 9 i humant serum, cellysat eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Caspase 9. Metodens princip The Human Caspase 9 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Caspase 9 (ICE-like apoptotic protease 6, ICE LAP6, apoptotic protease Mch6, apoptotic protease activating factor 3, Apaf3) is a member of the peptidase family C14 that contains a CARD domain. Caspases are cysteine proteases, expressed as inactive precursors, that mediate apoptosis by proteolysis of specific substrates. Caspase 9 is active as a heterotetramer, is present in the cytosol and, upon activation, translocates to the mitochondria. Caspase 9 is involved in the caspase activation cascade responsible for apoptosis execution and cleaves/activates Caspase 3 and Caspase 6. Further, Caspase 9 is involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Binding of caspase-9 to Apaf- 1 leads to activation of the protease which then cleaves and activates caspase-3. Caspase 9 promotes DNA damage-induced apoptosis in a ABL1/c-Abl-dependent manner, and proteolytically cleaves poly(ADP- ribose) polymerase (PARP). Caspase 9 is expressed in variety of human tissues. An isoform of rat Caspase-9 has been identified in which the C terminus of full-length Caspase-9 is replaced with an alternative peptide sequence. Mutations in Caspase 9 affect brain development. In mice, insufficient Caspase 9 have resulted in abnormal cerebrum development and neuron development. In humans, dysfunctional Caspase 9 expression vary from tissue to tissue. Low levels of Caspase 9 may play a role in cancer development and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P55211
Analysintervall 1,6 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 0.4 ng/mL
Innehåll och lagring Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to human Caspase-9
Anti-human Caspase-9 polyclonal Detection Antibody (rabbit)
Anti-rabbit-IgG-HRP
Human Caspase-9 Standard lyophilized, 200 ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias 25 kDa caspase-9 dominant negative protein; AI115399; APAF3; APAF-3; apoptotic protease activating factor 3; apoptotic protease MCH-6; Apoptotic protease-activating factor 3; AW493809; cas9; CASP 9; CASP9; CASP-9; Casp9_v1; Casp-9-CTD; caspase 9; caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 9, apoptosis-related cysteine protease; Caspase9; caspase-9; caspase-9 dominant negative form; Caspase-9 precursor; Caspase-9 subunit p10; Caspase-9 subunit p35; CASPASE-9c; caspase-9-carboxyl-terminal divergent; CTD; Ice-Lap6; ICE-like apoptotic protease 6; Mch6; OTTHUMP00000002324; PPP1R56; protein phosphatase 1, regulatory subunit 56; RNCASP9; RP11-265F14.325 kDa caspase-9 dominant negative protein; AI115399; APAF3; APAF-3; apoptotic protease activating factor 3; apoptotic protease MCH-6; Apoptotic protease-activating factor 3; AW493809; cas9; CASP 9; CASP9; CASP-9; Casp9_v1; Casp-9-CTD; caspase 9; caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 9, apoptosis-related cysteine protease; Caspase9; caspase-9; caspase-9 dominant negative form; Caspase-9 precursor; Caspase-9 subunit p10; Caspase-9 subunit p35; CASPASE-9c; caspase-9-carboxyl-terminal divergent; CTD; Ice-Lap6; ICE-like apoptotic protease 6; Mch6; OTTHUMP00000002324; PPP1R56; protein phosphatase 1, regulatory subunit 56; RNCASP9; RP11-265F14.3; APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56
Gen-ID (Entrez) 842
Gensymbol APAF-3, APAF3, ICE-LAP6, MCH6, PPP1R56
Interassay CV 9%
Intraassay CV 6.6%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Detektionsantikropp, anti-kanin HRP-konjugat, Lysisbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Celllysat 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Apoptotiskt proteas MCH-6, APAF-3, ICE-LAP6
Mål Caspase 9
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter