Läs mer
R&D Systems™ Human Caspr3/CNTNAP3 (NP_387504) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_387504 |
| Gen-ID (Entrez) | 79937 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |