Läs mer
R&D Systems™ Human Cathepsin K (NP_000387.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18782727
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18782727 10 μg
1 options
Produktkod. 18782727 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Cathepsin K
Tillträdesnummer NP_000387.1
Koncentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1003 bp
Gen-ID (Entrez) 1513
Gene Alias cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSK, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg