missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human CCL17/TARC Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18767258
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18767258 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18767258 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer IC3641N100UG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CCL17/TARC Monoclonal specifically detects CCL17/TARC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CCL17/TARC
Användningsområden Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona 54015
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Alexa Fluor 700
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulering Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q92583.1
Gene Alias ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARC, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine
Gensymboler CCL17
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL17/TARC Ala24-Ser94 Accession # Q92583.1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6361
Testspecificitet Detects human CCL17/TARC in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human CCL1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, recombinant mouse CCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 or recombinant rat CCL20 is observed.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only (RUO)

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.