missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human CCL18/PARC DuoSet ELISA
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kit (5 tallrikar)
Beskrivning
The Human CCL18/PARC DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CCL18/PARC.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.81 - 500pg/mL |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 6362 |
| Gensymbol | CCL18 |
| Kvantitet | 1 kit (5 tallrikar) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering