Läs mer
Abcam Human CCL2 (MCP1) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32139492 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139492 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139492 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2553722x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CCL2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av immunocytokemi. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med användning av CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 2 och 5 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull....
CCL2 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av immunocytokemi. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp insättning i exon 2 och 5 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO