Läs mer
Invitrogen™ MCP-3/CCL7 Human Uncoated ELISA Kit with Plates
Produktkod. 15500977
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet unitSize
15500977 2 x 96 tester Paket med 2
1 options
Produktkod. 15500977
Brand: Invitrogen™ 885070022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • Capture Antibody Concentrate
  • Detection Antibody Concentrate
  • Human CCL7( MCP-3) Standard (lyophilized): 100pg/mL upon reconstitution
  • Coating Buffer Concentrate
  • Assay Buffer A Concentrate (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
  • Sample Diluent Z
  • pre-titrated Streptavidin-HRP
  • Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Obelagd ELISA Kit med tallrikar
The Human Monocyte Chemoattractant Protein 3 (CCL7) MCP-3) Uncoated ELISA Kit contains pre-matched antibody pairs, plates and reagents for performing quantitative enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of human MCP-3. Wash Buffer and Stop Solution are needed to complete the ELISA reaction and are sold separately. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate, which is an overnight process. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
Detta är en utsöndrad kemokin som attraherar makrofager under inflammation och metastaser. Det är en medlem av CC-underfamiljen av kemokiner som kännetecknas av att de har två intilliggande cysteinrester. Proteinet är ett in vivo-substrat av matrismetalloproteinas 2, ett enzym som bryter ned komponenter i den extracellulära matrisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P80098
Analysintervall 0.3125-20 pg/mL
Analyskänslighet 0.3125 pg/mL
Konjugera Biotin
Produkttyp ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6354
Gensymbol FIC,MARC,MCP-3,MCP3,NC28,SCYA6,SCYA7
Kit Innehåll Infångningsantikropp: Förtitrerad; renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad; biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Enzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22; -76; -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma, 50μ L; Serum, 50μ L; Supernatant, 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym FIC, MARC, Monocyt kemotaktisk protein 3
Mål Människa
Testtid 1 timme. 45 min.
Total analystid 24 timmar. 30 min.