missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Human CCSER2 (aa 568-664) Control Fragment Recombinant Protein

Produktkod. 30206872
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30206872 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30206872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP97047

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (92%), Rat (92%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57968 (PA5-57968. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer Q9H7U1
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 54462
Namn Human CCSER2 (aa 568-664) Control Fragment
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 1700012P13Rik; 2900054P12Rik; AI035535; AW108503; bA486O22.1; Ccser2; coiled-coil serine rich 2; coiled-coil serine rich protein 2; coiled-coil serine-rich protein 2; FAM190B; family with sequence similarity 190, member B; Gcap14; granule cell antiserum positive 14; granule cell antiserum positive protein 14; KIAA1128; NPD012; protein FAM190B; Protein GCAP14; Protein GCAP14 homolog; RGD1304626; serine-rich coiled-coil domain-containing protein 2
Vanligt namn CCSER2
Gensymbol CCSER2
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens NVECDNMNRFDRPDRNVRQPQEGFWKRPPQRWSGQEHYHLSHPDHYHHHGKSDLSRGSPYRESPLGHFESYGGMPFFQAQKMFVDVPENTVILDEMT
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.