Läs mer
Proteintech™ Human CD22 ELISA Utrustning
Produktkod. 16881536 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
Produktkod. 16881536
Brand: Proteintech™ KE0013196T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fastfas sandwich ELISA används för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent CD22
  • Känner igen human CD22
  • CD22 (Siglec-2, BL-CAM) är ett 130-140 kDa, B-cellsbegränsat, typ I transmembranglykoprotein som tillhör immunglobulingensuperfamiljen
    • Uttryck av CD22 utvecklingsreglerad
    • Uttryckt vid låga nivåer i cytoplasman av pro-B- och pre-B-celler, närvarande på cellytan endast vid mogna stadier av B-cellsdifferentiering
    • CD22-hämmande receptor för BCR signalering, binder företrädesvis till alfa-2,6-kopplad sialinsyra och förmedlar B-cell B-cell interaktioner
    • Spelar roll vid aktivering och differentiering av B-celler
    • Löslig form av CD22 som finns i humant serum, användbar som tumörmarkör för hårcellsleukemi
Behandla:
  • Antikropp specifik för CD22 förbelagd på mikrobrunnar
  • CD22-protein i prover som fångats av den belagda antikroppen efter inkubation
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för humant CD22 för att detektera infångat humant CD22-protein
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av Tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
  • Lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet
    • Proportionell till mängden bundet protein, mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Specifikationer
Tillträdesnummer BC109306
Analysintervall 125 till 8000 pg/ml
Analyskänslighet 4.6 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 933
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P20273
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human CD22 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine