Läs mer
R&D Systems™ Human TMIGD2/CD28H (NP_653216) VersaClone cDNA
Produktkod. 18799528
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18799528 10 μg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18799528 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC0929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 190.40 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Transmembrane and immunoglobulin domain containing 2
The Human TMIGD2/CD28H (NP_653216) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TMIGD2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TMIGD2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen TMIGD2
Tillträdesnummer NP_653216
Gen-ID (Entrez) 126259
Gene Alias CD28H, IGPR1, IGPR-1, MGC23244, transmembrane and immunoglobulin domain containing 2, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans