Läs mer
Human CD2BP2 knockout HCT116 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141167 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141167 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2588081Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human CD2BP2 knockout HCT116 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CD2BP2 knockout HCT116