Läs mer
R&D Systems™ Human CD30/TNFRSF8 DuoSet ELISA
Beskrivning
Innehåller
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
The Human CD30/TNFRSF8 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD30/TNFRSF8.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 93.80 to 6000 pg/mL |
| Detekterbara analyter | CD30/TNFRSF8 |
| Analysera | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Konjugera | Biotin |
| Korsreaktivitet | <50%cross-species reactivity observed with species tested |
| Immunoassay Kit Format | 96-well Strip Plate |
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant |
| Tillräckligt för | To run ELISAs on at least 5 x 96-well plates |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |