Läs mer
Abcam Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Produktkod. 32114964 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32114964 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32114964 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab32440910x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Tillträdesnummer Q08722
Analysintervall 187.5 to 3000 pg/mL
Analyskänslighet 46.6 pg/mL
Innehåll och lagring 4°C
Detekterbara analyter CD47
Analysera Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp Sandwich ELISA
Provtyp Cell Culture Media, Plasma (Citrate), Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Tillräckligt för 10 x 96 Tests
För användning med (applikation) ELISA
Gen CD47
Immunoassay Kit Grade RUO
Mätområde 187.5 to 3000 pg/mL
Protein CD47
Kvantifieringsintervall 187.5 to 3000 pg/mL
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immuno-oncology
Frakt skick Blue Ice
Mål CD47
Target Kit heter CD47
UniProt ID Q08722
Detektionsgräns 187.5 pg/mL