Läs mer
Abcam Människans CD47 knockout-cellinje
Produktkod. 32140804 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32140804 1 000 000 celler
32140620 2 x 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32140804 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2663241000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CD47 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Immunocytochemistry, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med användning av CRISPR/Cas9, 11 bp deletion i exon 2 och 5 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 100000...
CD47 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av immunocytokemi, Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, 11 bp deletion i exon 2 och 5 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO