Läs mer
R&D Systems™ Human CD8 alpha DuoSet ELISA
Produktkod. 30021039
Formatera:
96-well Plates
Produktkod. 30021039
Brand: R&D Systems™ DY150905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant CD8 alpha in humans. R&D Systems Human CD8 alpha DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum, and plasma samples.
The Human CD8 alpha DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Kit
Art Human
Bindande mål CD8 alpha
Formatera 96-well Plates
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 925
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.