Läs mer
R&D Systems™ Human CDHR3 (NP_689963.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | CDHR3 |
| Tillträdesnummer | NP_689963.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 222256 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |