Läs mer
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142738 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142738 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2583531Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa