Learn More
Human Cervical Adenocarcinoma (HeLa-S3) Total RNA
Specifica
Specifica
| Species | Human |
| Sample Type | RNA |
| For Use With (Application) | Nucleic Acid Quantitation |
| Product Type | Total RNA |
| Quantity | 10 μg |
| Sample Source | Tumor or Diseased Tissue, Cell Line |
| Shipping Condition | Dry Ice |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?