Läs mer
R&D Systems™ Human Chromogranin B (NP_001810.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18784687
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18784687 10 μg
1 options
Produktkod. 18784687 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Specifikationer
Gen Chromogranin B
Tillträdesnummer NP_001810.2
Gen-ID (Entrez) 1114
Gene Alias CgB, CHGB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg