Läs mer
Abcam Mänsklig CIB1 (KIP) knockout HEK-293T-cellinje
Produktkod. 32141626 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32141626 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32141626 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2660812x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CIB1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 1 och 1 bp insättning i exon 1 samt 25 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/...
CIB1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 1 och 1 bp insättning i exon 1 samt 25 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO