Beskrivning
KE00312 är ett fast fas sandwich Enzym Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Det mänskliga Clusterin-kitet ELISA ska användas för att upptäcka och kvantifiera proteinnivåer av endogent humant Clusterin. Analysen känner igen humant Clusterin. En antikropp specifik för human Clusterin har förbelagts på mikrobrunnarna. Det humana Clusterin-proteinet i proverna fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för humant Clusterin för att detektera det fångade humana Clusterin-proteinet. För signalutveckling tillsätts HRP-konjugerad antikropp, följt av tetrametylbensidin (TMB)-reagens. Lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensiteten, som är proportionell mot mängden bundet protein, kan mätas vid 450 nm med korrigeringsvåglängden satt till 630 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Smörgås |
| Värd art | Människa |
| Kvantitet | 96 tester |
| Formatera | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Human Clusterin ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine