Läs mer
Human CNOT1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143540 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143540 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631571Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human CNOT1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CNOT1 knockout HEK-293T