Läs mer
R&D Systems™ Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Quantikine ELISA
Beskrivning
The Human Coagulation Factor III/Tissue Factor Quantikine ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Coagulation Factor III/Tissue Factor in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul), urine (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.80 - 500pg/mL |
| Analyskänslighet | 2.05pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Urine |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Coagulation Factor III |
| Tillräckligt för | 1 x 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 2152 |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Cell Lysates (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Citrate Plasma (50uL),Urine (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |