Läs mer
Invitrogen™ Human koagulationsfaktor XIV/protein C ELISA Utrustning
Produktkod. 17114869
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17114869
Brand: Invitrogen™ EH119RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human koagulationsfaktor XIV/protein C kvantifierar human koagulationsfaktor XIV/protein C i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human koagulationsfaktor XIV/protein C.
Protein C är ett vitamin K-beroende plasmaglykoprotein som spjälkas till sin aktiverade form av trombin-trombomodulinkomplexet. Protein C i sin aktiverade form innehåller en serinproteasdomän och fungerar vid nedbrytning av de aktiverade formerna av koagulationsfaktorerna V och VIII. Protein C är ett vitamin K-beroende serinproteas som produceras i levern och består av 2 polypeptidkedjor. 62 kDa-proenzymet aktiveras av trombin bundet till en endotelial ytreceptor och det aktiva enzymet klyver faktor Va och VIIIa och hämmar därmed blodkoagulationen. Molekylvikten för det aktiva enzymet är 55 kDa och de normala koncentrationerna i human plasma är cirka 1-3 ng/ml på grund av den mycket snabba omsättningen, proenzymkoncentrationen är cirka 3μ g/ml. Mutationer i Protein C-genen har associerats med trombofili på grund av protein C-brist, neonatal purpura fulminans och återkommande venös trombos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Aktiveringspeptid; antikoagulerande protein C; APC; autoprotrombin IIA; blodkoagulationsfaktor XIV; EDQVDPRLIDGK; inaktiverare av koagulationsfaktorer Va, VIII; PC; prepro-protein C; Proc; PROC1; protein C; protein C (inaktiverare av koagulationsfaktorer Va och VIIIa); protein C-prepropeptid; protein C, inaktiverare av koagulationsfaktorer Va och VIIIa; THPH3; THPH4; typ I protein C; vitamin K-beroende protein C; Vitamin K-beroende protein C tung kedja; Vitamin K-beroende protein C lätt kedja
Analysintervall 0,82 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.82 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 5624
Gensymbol PROC
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Protein C
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter