Läs mer
Invitrogen™ Human koagulationsfaktor XIV/protein C ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Protein C är ett vitamin K-beroende plasmaglykoprotein som spjälkas till sin aktiverade form av trombin-trombomodulinkomplexet. Protein C i sin aktiverade form innehåller en serinproteasdomän och fungerar vid nedbrytning av de aktiverade formerna av koagulationsfaktorerna V och VIII. Protein C är ett vitamin K-beroende serinproteas som produceras i levern och består av 2 polypeptidkedjor. 62 kDa-proenzymet aktiveras av trombin bundet till en endotelial ytreceptor och det aktiva enzymet klyver faktor Va och VIIIa och hämmar därmed blodkoagulationen. Molekylvikten för det aktiva enzymet är 55 kDa och de normala koncentrationerna i human plasma är cirka 1-3 ng/ml på grund av den mycket snabba omsättningen, proenzymkoncentrationen är cirka 3μ g/ml. Mutationer i Protein C-genen har associerats med trombofili på grund av protein C-brist, neonatal purpura fulminans och återkommande venös trombos.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P04070 |
| Analysintervall | 0,82 till 20 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.82 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 5624 |
| Gensymbol | PROC |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |