Läs mer
Human COL4A5 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32157565 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32157565 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631621Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human COL4A5 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: COL4A5 knockout HeLa