Läs mer
Abcam Människans COL9A3 knockout HeLa-cellinje
Product Code. 32141040 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Product Code. Kvantitet
32141040 2 x 1 000 000 celler
1 options
Product Code. 32141040 Supplier Abcam Supplier No. ab2647072x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
COL9A3 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 10 bp deletion i exon 14 och 38 bp deletion i exon 14 samt 7 bp deletion i exon 14. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 C...
COL9A3 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom användning av CRISPR/Cas9, 10 bp deletion i exon 14 och 38 bp deletion i exon 14 samt 7 bp deletion i exon 14. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifications
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO