Läs mer
R&D Systems™ Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence)
Produktkod. 18043564 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
18043564 1 sats
1 options
Produktkod. 18043564 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP275824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10000.00 SEK
    9458.40 SEK / 1 uppsättningar
    Save 541.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.
The Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Collagen X in serum, plasma and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 12.50-800 pg/mL
Analyskänslighet 7.50 pg/mL
Korsreaktivitet This kit recognizes Human COL10 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL10 and analogues was observed.
Produktlinje Novus
Produkttyp ELISA Kit (Chemiluminescence)
Provtyp Biological Fluids, Plasma, Serum
För användning med (applikation) ELISA
Värd art Human
Kvantitet 1 sats
Förvaringskrav Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Mål Collagen X