Learn More
R&D Systems™ Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence)
Artikelnummer. 18043564 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18043564 1 Kit 1 set
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18043564 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP275824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10710.43 SEK
    9458.40 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1252.03 SEK
    11% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.
The Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Collagen X in serum, plasma and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Range 12.50-800 pg/mL
Assay Sensitivity 7.50 pg/mL
Cross Reactivity This kit recognizes Human COL10 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL10 and analogues was observed.
Product Line Novus
Product Type ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sample Type Biological Fluids, Plasma, Serum
For Use With (Application) ELISA
Host Species Human
Quantity 1 Kit
Storage Requirements Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Target Collagen X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.