Läs mer
Novus Biologicals™ Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Produktkod. 18758203
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18758203 1 mg
1 options
Produktkod. 18758203 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5460.00 SEK
    5160.75 SEK / 1mg
    Save 299.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
The Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Tumor Tissue: Colon
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Tumor
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only