Läs mer
R&D Systems™ Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA
Produktkod. 18746516
Change view
Kvantitet:
1 kit (för 5 tallrikar)
Produktkod. Kvantitet
18746516 1 kit (för 5 tallrikar)
1 options
Produktkod. 18746516 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY28405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant common gamma chain in humans. R&D Systems Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum, and plasma samples.
The Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Common gamma Chain/IL-2 R gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Produkttyp ELISA Kit
Kvantitet 1 kit (för 5 tallrikar)
Art Human
Korsreaktivitet Not observed
Formatera 96-well Strip Plate
För användning med (applikation) ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Innehåll Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.