Läs mer
R&D Systems™ Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA
Beskrivning
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Common gamma Chain/IL-2 R gamma.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Common gamma Chain/IL-2 R gamma |
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Kvantitet | 1 kit (för 5 tallrikar) |
| Art | Human |
| Korsreaktivitet | Not observed |
| Formatera | 96-well Strip Plate |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Kit Innehåll | Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |