Läs mer
Human COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32145757 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32145757 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2578941Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: COPS7A (CSN7A) knockout HEK-293T