Läs mer
Abcam Människans COPS7B (CSN7b) knockout-cellinje
Produktkod. 32140207 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32140207 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32140207 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2666462x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
COPS7B KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp insättning i exon 3. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knocko...
COPS7B KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, Homozygot: 1 bp insättning i exon 3. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO