missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human Coronavirus Spike Protein Antibody (23), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14657AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-229E samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| Human Coronavirus Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3200426 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| 23 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| HKU1, Spike glycoprotein | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| HCoV-229E | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering