Läs mer
R&D Systems™ Human CRBN (NP_057386.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18791457
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18791457 10 μg
1 options
Produktkod. 18791457 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3703
Specifikationer
Gen CRBN
Tillträdesnummer NP_057386.2
Gen-ID (Entrez) 51185
Gene Alias cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2 A, protein cereblon, protein x 0001
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 10 μg