Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig CRIM1 ELISA Utrustning
Beskrivning
Human CRIM1 kvantifierar human CRIM1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human CRIM1.
CRIM1 (cysteinrik motorneuron 1), ett glykosylerat transmembranprotein av typ I, spelar en roll i vävnadsutveckling, dvs kapillärbildning och underhåll under angiogenes. Den innehåller ett N-terminalt IGF-bindande proteinliknande motiv och sex von Willebrand-liknande cysteinrika upprepningar (CRR) i dess extracellulära domän. CRIM1 interagerar med BMP4 och BMP7 via CRR och fungerar som en antagonist. CRIM1 uttrycks utvecklingsmässigt i ett antal vävnader inklusive bukspottkörteln, njurarna, moderkakan, hjärnan och blodkärlen. CRIM1 kan delta i CNS och placenta utveckling genom att interagera med tillväxtfaktorer involverade i motorneurondifferentiering och överlevnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AU015004; Crim1; CRIM-1; cysteinrikt transmembran BMP regulator 1; cysteinrikt transmembran BMP regulator 1 (liknande ackord); cysteinrikt transmembran BMP regulator 1 (ackordliknande); cysteinrik motorneuron 1; cysteinrikt motorneuron 1-protein; Cysteinrikt upprepningsinnehållande protein S52; Bearbetat cysteinrikt motorneuron 1-protein; S52; UNQ1886/PRO4330 |
| Analysintervall | 0,041 till 10 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.041 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 51232 |
| Gensymbol | CRIM1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |