Läs mer
R&D Systems™ Human CUL3 (NP_003581.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Cullin 3 |
| Tillträdesnummer | NP_003581.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8452 |
| Gene Alias | CUL-3, cullin 3, cullin-3, KIAA0617, NEDAUS, PHA2E |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |