missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human CXCL1/2/3/GRO Pan Specific Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
2070.00 SEK - 4405.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CXCL1/2/3/GRO |
|---|---|
| Klona | 29702 |
| Koncentration | LYOPH |
| Utspädning | Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18732148
![]() |
R&D Systems
MAB2761-SP |
25 μg |
2070.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18196141
|
R&D Systems
MAB2761 |
100 μg |
4405.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CXCL1/2/3/GRO Monoclonal specifically detects CXCL1/2/3/GRO in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.Specifikationer
| CXCL1/2/3/GRO | |
| LYOPH | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P19876 | |
| 2919 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 29702 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| CINC1, CINC-1, CINC-2, CINC3, CINC-3, Dcip1, FSP, Gm1960, GRO alpha, GRO beta, GRO gamma, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, MGSA-beta, MIP-2, NAP-3, SCYB1 | |
| E. coli-derived recombinant human CXCL3 Ala35-Asn107 Accession # P19876 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CXCL1/2/3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, 100% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CXCL2 is observed and no cross-reactivity with recombinant human (rh) VIC, rmVIC, rhCCL3L1, rhCCL4L1, or recombinant canine IL-8 is observed. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel