Läs mer
Abcam Human CXCL10 (IP10) knockout THP-1-cellinje
Produktkod. 32157801 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157801 2 x 1 000 000 celler
32155979 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157801 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2778602x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CXCL10 KO-cellinje tillgänglig att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 80 bp Deletion i Exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knocko...
CXCL10 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 80 bp Deletion i Exon 2. För att beställa både knockout- och wildtyp-kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO