missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Human CXCL12 Recombinant Protein

Produktkod. 17134183
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 μg
5 x 5 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
5µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17134183

Brand: Invitrogen™ A42506

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2 mg/mL or lower. It is recommended that the protein be aliquoted and be used as soon as possible. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

CXCL12 is a stromal cell-derived alpha chemokine member of the intercrine family. This gene product and its receptor CXCR4 can activate lymphocytes and have been implicated in the metastasis of some cancers such as breast cancer. Mutations in this gene are associated with resistance to human immunodeficiency virus type 1 infections. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer P48061
För användning med (applikation) Control, Bioactivity, Immunohistochemistry, Western Blot
Formulering PBS with 0.01% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 6387
Molekylvikt (g/mol) 8.6 kDa
Namn Human CXCL12
pH-intervall 7.4
Reningsmetod Purified
Kvantitet 50 μg
Källa E. coli
Förvaringskrav -20°C or -80°C if preferred
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate repressed protein 1; AI174028; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 12; chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (stromal cell-derived factor 1); CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 12; C-X-C motif chemokine ligand 12; CXCL; Cxcl12; hIRH; hSDF-1; Intercrine reduced in hepatomas; IRH; PBSF; pre-B cell growth-stimulating factor; pre-B-cell growth-stimulating factor; Scyb12; Sdf1; SDF-1; SDF-1 gamma; SDF1A; SDF-1a; SDF-1-alpha(3-67); SDF1B; SDF-1b; SDF-1-beta(3-72); Stromal cell-derived factor 1; stromal cell-derived factor-1 alpha; stromal cell-derived factor-1 gamma; thymic lymphoma cell-stimulating factor; TLSF; Tlsfa; TLSF-a; Tlsfb; TLSF-b; Tpar1
Vanligt namn CXCL12
Gensymbol CXCL12
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Sekvens Human CXCL12 isoform beta, amino acids Lys22-Met93 (Accession # P48061-1)
Innehåll och lagring Includes 1 vials of protein in suspension buffer. Store at -20 °C..
Endotoxinnivå < 1 EU/μg
Taggposition None
Uttryckssystem E. coli
Proteinfamilj Chemokines & Receptors
Proteinform Recombinant, Truncated
Form Lyophilized
Forskningskategori Immunology, Oncology
Renhet eller kvalitetsklass >95% by SDS-PAGE
Protein Chemokine (C-X-C motif) ligand 12
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.