Läs mer
R&D Systems™ Human CXCL3/GRO gamma/CINC-2 (NP_002081.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18763937
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18763937 10 μg
1 options
Produktkod. 18763937 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4229.30 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 478.70 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Gen CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1
Tillträdesnummer NP_002081.2
Gen-ID (Entrez) 2921
Gene Alias chemokine (C-X-C motif) ligand 3, CINC-2, CINC-2b, C-X-C motif chemokine 3, Dcip1, Gm1960, GRO gamma, GRO3, GRO3 oncogene, GROg, GRO-gamma, GRO-gamma(1-73), Growth-regulated protein gamma, Macrophage inflammatory protein 2-beta, melanoma growth stimulatory activity gamma, MGSA gamma, MIP-2b, MIP2B, MIP2-beta, SCYB3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg