Läs mer
R&D Systems™ Human CXCL7/NAP-2 DuoSet ELISA
Beskrivning
The Human CXCL7/NAP-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL7/NAP-2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 15 x 96-brunnsplattor |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 15.60 to 1000 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 5473 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |