missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human CXCL9/MIG Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
CXCL9/MIG Monoclonal specifically detects CXCL9/MIG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining).
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CXCL9/MIG |
| Användningsområden | Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 49106 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugera | Alexa Fluor 647 |
| Utspädning | Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells |
| Formulering | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide |
| Genaccessionsnr. | Q07325 |
| Gene Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIG, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma |
| Visa mer |
For Research Use Only (RUO)
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?