missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human/Cynomolgus Monkey PD-1 Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18100371
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18100371 25 μg
18169280 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18100371 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer MAB10470SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PD-1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 2515B
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.5 ug/mL
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Genaccessionsnr. NP_001271065.1
Gene Alias CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1, PD1hPD-l, PDCD1, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Värd art Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell HEK293-derived cynomolgus monkey PD-1, Leu25-Gln167, Accession # NP_001271065.1
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5133
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human, Cynomolgus Monkey
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.